Learn More
Lonza™ Tubos de ensayo sin tapón de rosca y libres de pirógenos
Código de producto. 11620311
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11620311 100 mm paquete de 30
1 options
Código de producto. 11620311 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor N207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    130.67€ / paquete de 30
    Ahorro 11.33€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para uso en ensayos de detección de endotoxinas. Lonza Los tubos de ensayo libres de pirógenos sin tapones de rosca contienen menos de 0,005 EU/mL de endotoxina.
  • Hecho de USP Vidrio de borosilicato tipo 1
  • Contienen menos de 0,005 endotoxinas UE/ml
  • Recomendado para la dilución de estándares de endotoxinas y muestras de prueba para todos los ensayos de detección de endotoxinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de ensayo