Learn More
Pirogallol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrogallol |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0317 |
| Porcentaje de pureza | >95% |