Learn More
Pyrogallol Solution, ∽25% in H2O; Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15667260 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15667260 250 mL Glass bottle 250 ml
1 options
Código de producto. 15667260 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 83135250ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrogallol solution
CAS 87-66-1
Color Yellow
Densidad 1.082g/mL at 20°C
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H6O3
Número MDL MFCD00002192
Cantidad 250 mL
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 907431
Sinónimo pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
Clave InChI WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Nombre IUPAC benceno-1,2,3-triol
Peso molecular (g/mol) 126.11
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11g/mol
Forma física Liquid