Learn More
Pyrogallol, MedChemExpress
Código de producto. 16402579
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402579 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402579 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1579
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrogallol
Forma física Solid
CAS 87-66-1
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (792.96 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Peso molecular (g/mol) 126.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97.0%