Learn More
Pirogalol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10306340 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10306340 100 g Tarro de cristal 100 GR
1 options
Código de producto. 10306340 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/8120/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 87-66-1
Punto de fusión 131°C
Color Blanco
pH 5.8
Punto de ebullición 309°C
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C6H6O3
Número MDL MFCD00002192
Cantidad 100 g
Sinónimo pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
Clave InChI WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Nombre IUPAC benceno-1,2,3-triol
Peso molecular (g/mol) 126.11
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11g/mol
Presión de vapor 13.3 hPa 168
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrogallol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.