Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta de pirocatecol, puro, grado indicador
Código de producto. 10366880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10366880 5 g 5 g
11944671 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366880 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 146540050
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 115-41-3 | C19H14O7S | 386.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-41-3
Fórmula molecular C19H14O7S
Peso molecular (g/mol) 386.37
Número MDL MFCD00005868
Clave InChI RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Pyrocatecholsulfonephthalein
PubChem CID 66993
Nombre IUPAC 4-[3-(3,4-dihidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]benceno-1,2-diol
SMILES OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrocatechol Violet
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 2-methoxyethanol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 441 to 449nm (in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.36
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 375 (at lambda max, methanol) min.
Idoneidad for complexometric det. of metal oxides: passes
Color Marrón o verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo metálico o cristalino