Learn More
Piritildiona, LoGiCal
Código de producto. 30458016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458016 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458016 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3217.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrithyldione
CAS 77-04-3
Nombres de analitos o componentes Pyrithyldione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyridinedione, 3,3-diethyl-, 2,4-Dioxo-3,3-diethyltetrahydropyridine, 3,3-Diethyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine-2,4-dione, 3,3-Diethyl-2,4(1H,3H)-pyridinedione, 3,3-Diethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyridin, 3,3-Diethyl-2,4-dioxotetrahydropyridine, Benedorm, Didropyridine, Dihydroprylone, NSC 89733, Nu 903, Persedon, Presidon, Pyridion, Pyridione, Pyrithyldion, Pyrithyldione, Tetridin, Tetridine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c1-3-9(4-2)7(11)5-6-10-8(9)12/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,10,12)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC1(CC)C(=O)NC=CC1=O
Nombre IUPAC 3,3-dietil-1H-piridina-2,4-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 167.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0946 g/mol