Learn More
Pyrithioxin dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16438506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438506 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0910A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Pyrithioxin dihydrochloride is a neurodynamic compound, combined with a short period of hyperventilation (HV) was applied in cerebral infarct patients with Hemiplegia.
Pyrithioxin dihydrochloride is a neurodynamic compound, combined with a short period of hyperventilation (HV) was applied in cerebral infarct patients with Hemiplegia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrithioxin dihydrochloride
CAS 10049-83-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H22Cl2N2O4S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Pyritinol dihydrochloride Pyridoxine disulfide dihydrochloride Vitamin B6 disulfide dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 41 mg/mL (92.89 mM)
SMILES OCC1=C(CSSCC2=C(CO)C(O)=C(C)N=C2)C=NC(C)=C1O.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 441.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.