Learn More
Pyrithione, MedChemExpress
Código de producto. 16458806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1747
MedChemExpress Pyrithione, a Transition metal complexe, is a zinc ionophore that causes increased zinc levels within mammalian cells. Pyrithione has potent bactericidal and anti-fungal activity.
Pyrithione, a Transition metal complexe, is a zinc ionophore that causes increased zinc levels within mammalian cells. Pyrithione has potent bactericidal and anti-fungal activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrithione
Forma física Solid
CAS 1121-30-8
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H5NOS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (983.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C1C=CC=CN1O
Peso molecular (g/mol) 127.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.16
Porcentaje de pureza 96.99%