Learn More
Piritiobac sódico 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327655 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327655 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16663000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrithiobac sodium
CAS 123343-16-8
Nombres de analitos o componentes Pyrithiobac sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H10 Cl N2 O4 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11ClN2O4S.Na/c1-19-9-6-10(20-2)16-13(15-9)21-8-5-3-4-7(14)11(8)12(17)18;/h3-6H,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].COc1cc(OC)nc(Sc2cccc(Cl)c2C(=O)[O-])n1
Nombre IUPAC 2-cloro-6-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)sulfanilbenzoato de sodio
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 348.74
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.9947 g/mol