Learn More
Piritiamina, TRC
Código de producto. 30426662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426662 50 mg 50 miligramos
30427888 10 mg -
30409679 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99741550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-64-5
Fórmula molecular C14 H19 N4 O . H Br . Br
Peso molecular (g/mol) 420.15
Sinónimo Neopyrithiamine, Pyrithiamin, Pyrithiamin Hydrobromide, Pyrithiamine Bromide Hydrobromide, Pyrithiamine Hydrobromide
Nombre IUPAC 1-((4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil)-3-(2-hidroxietil)-2-metilpiridina-1-bromuro de bromuro de lio
SMILES [Br-].Br.OCCC1=CC=C[N+](=C1C)CC2=CN=C(N=C2N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrithiamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N4O.2BrH/c1-10-12(5-7-19)4-3-6-18(10)9-13-8-16-11(2)17-14(13)15;;/h3-4,6,8,19H,5,7,9H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.0004
Porcentaje de pureza >95%