Learn More
Pirisoxazol, TRC
Código de producto. 17972245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972245 10 mg 10 miligramos
17963595 25 mg 25 miligramos
17963605 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99880510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 847749-37-5
Fórmula molecular C16 H17 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 288.772
Sinónimo 3-[5-(4-Chlorophenyl)-2,3-dimethyl-3-isoxazolidinyl]pyridine, 3-[5-(4-Chlorophenyl)-2,3-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-yl]pyridine, 3-[5-(4-Chlorophenyl)-2,3-dimethylisooxazolidin-3-yl]pyridine, 3-[5-(4-Chlorophenyl)-2,3-dimethylisoxazolidin-3-yl]pyridine, Dingjunezuo, Pyrisoxazole, SYP-Z 048
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)-2,3-dimetil-3-piridina-3-il-1,2-oxazolidina
SMILES CN1OC(CC1(C)c2cccnc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrisoxazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17ClN2O/c1-16(13-4-3-9-18-11-13)10-15(20-19(16)2)12-5-7-14(17)8-6-12/h3-9,11,15H,10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1029
Porcentaje de pureza >95%