Learn More
Pyriproxyfen, MedChemExpress
Código de producto. 16491138
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16491138 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16491138
Marca: Medchem Express HYB2031
MedChemExpress Pyriproxyfen is a juvenile hormone analog, preventing larvae from developing into adulthood and thus rendering them unable to reproduce.
Pyriproxyfen is a juvenile hormone analog, preventing larvae from developing into adulthood and thus rendering them unable to reproduce.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyriproxyfen
CAS 95737-68-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19NO3
Cantidad 5 g
Sinónimo S-31183
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.17 mM)
SMILES CC(OC1=NC=CC=C1)COC2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 321.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.37
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation