Learn More
Piriprol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyriprole |
| CAS | 394730-71-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Pyriprole |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C18H10Cl2F5N5S |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(difluoromethyl)thio]-5-[(2-pyridinylmethyl)amino]-1H-pyrazole-3-carbonitrile |
| SMILES | FC(F)Sc1c(NCc2ccccn2)n(nc1C#N)c3c(Cl)cc(cc3Cl)C(F)(F)F |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Mostrar más |