Learn More
Piriofenona, TRC
Código de producto. 30133248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133248 5 mg 5 miligramos
17942245 10 mg 10 miligramos
17922605 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9973705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 688046-61-9
Fórmula molecular C18H20ClNO5
Peso molecular (g/mol) 365.81
Sinónimo (5-Chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridinyl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanone, 3-(2,3,4-Trimethoxy-6-methylbenzoyl)-5-chloro-2-methoxy-4-methylpyridine, Chlazafenone, Clazafenone, IKF 309, Property Flowable, Pyriofenone
Nombre IUPAC (5-cloro-2-metaxi-4-metilpiridina-3-il)-(2,3,4-trimetoxi-6-metilfenil)metanona
SMILES COc1cc(C)c(C(=O)c2c(C)c(Cl)cnc2OC)c(OC)c1OC
Specifica
Nombre del producto químico o material Pyriofenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20ClNO5/c1-9-7-12(22-3)16(23-4)17(24-5)13(9)15(21)14-10(2)11(19)8-20-18(14)25-6/h7-8H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.103
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.