Learn More
Piriofenona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyriofenone |
| CAS | 688046-61-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Pyriofenone |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C18H20ClNO5 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (5-Chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridinyl)(2,3,4-trimethoxy-6-methylphenyl)methanone, 3-(2,3,4-Trimethoxy-6-methylbenzoyl)-5-chloro-2-methoxy-4-methylpyridine, Chlazafenone, Clazafenone, IKF 309, Property Flowable, Pyriofenone |
| SMILES | COc1cc(C)c(C(=O)c2c(C)c(Cl)cnc2OC)c(OC)c1OC |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Mostrar más |