Learn More
Pirinolina, LoGiCal
Código de producto. 30463789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463789 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463789 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3241.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrinoline
CAS 1740-22-3
Nombres de analitos o componentes Pyrinoline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H20 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Pyridinemethanol, α-[3-(di-2-pyridinylmethylene)-2,4-cyclopentadien-1-yl]-α-2-pyridinyl-, 1,4-Cyclopentadiene-1-methanol, 3-(di-2-pyridylmethylene)-α,α-di-2-pyridyl- (7CI,8CI), 2-Pyridinemethanol, α-[3-(di-2-pyridinylmethylene)-1,4-cyclopentadien-1-yl]-α-2-pyridinyl- (9CI), 3-(Di-2-pyridylmethylene)-α,α-di-2-pyridyl-1,4-cyclopentadiene-1-methanol, Di-2-pyridyl(6,6-di-2-pyridyl-2-fulvenyl)-methanol, McN 1210, Pyrinoline, Surexin, α,α,6,6-Tetra-(2-pyridyl)-2-fulvenemethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C27H20N4O/c32-27(24-11-3-7-17-30-24,25-12-4-8-18-31-25)21-14-13-20(19-21)26(22-9-1-5-15-28-22)23-10-2-6-16-29-23/h1-19,32H
Tipo de solución Neat
SMILES OC(C1=CC(=C(c2ccccn2)c3ccccn3)C=C1)(c4ccccn4)c5ccccn5
Nombre IUPAC [3-(dipiridin-2-ilmetilideno)ciclopenta-1,4-dien-1-il]-dipiridin-2-ilmetanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 416.47
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1637 g/mol