Learn More
Pirimido[1,2-a]purina-10(1H)-uno, TRC
Código de producto. 30136223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136223 250 mg 250 miligramos
30005101 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP997400250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103408-45-3
Fórmula molecular C8H5N5O
Peso molecular (g/mol) 187.16
Sinónimo Pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one, M1G;
Nombre IUPAC 3H-pirimido[1,2-a]purin-10-uno
SMILES O=C1C2=C(NC=N2)N=C3N1C=CC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5N5O/c14-7-5-6(11-4-10-5)12-8-9-2-1-3-13(7)8/h1-4H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0494
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.