Learn More
Pirimidina, TRC
Código de producto. 30133007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133007 5 g 5 g
17903105 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9973305G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289-95-2
Fórmula molecular C4H4N2
Peso molecular (g/mol) 80.09
Sinónimo 1,3-Diazabenzene, 1,3-Diazine, Metadiazine, Miazine, NSC 89305, m-Diazine
Nombre IUPAC pirimidina
SMILES c1cncnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.0374
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.