Learn More
Pirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656354 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656354 25 g Frasco de vidrio 25 g
10001840 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656354 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157700250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 289-95-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289-95-2
Fórmula molecular C4H4N2
Peso molecular (g/mol) 80.09
Número MDL MFCD00006059
Clave InChI CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diazine, metadiazine, m-diazine, miazine, 1,3-diazabenzene, base, 1,3-diazin, pyrimidin, unii-k8cxk5q32l, k8cxk5q32l
PubChem CID 9260
ChEBI CHEBI:16898
Nombre IUPAC pirimidina
SMILES C1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine
Punto de fusión 20°C to 22°C
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 123°C to 124°C
Temperatura de inflamación 31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5010 to 1.504
Cantidad 25 g
Beilstein 23, 89
Índice Merck 15, 8100
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.