Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrimidine |
| Punto de fusión | 20°C to 22°C |
| Color | Incoloro a naranja |
| Densidad | 1.0100g/mL |
| Punto de ebullición | 123°C to 124°C |
| Temperatura de inflamación | 31°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.5010 to 1.504 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Pyrimidine
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.