Learn More
Pirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482957 1 g 1 g
11492957 5 g 5 g
11473990 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15534.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 289-95-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Used in the synthesis and discovery of antiviral medication, such as in the case of HIV and HSV. Also used in the synthesis of potent inhibitors of 15-lipoxygenase in the reduction of the release of leukotrienes. And in ithe production of RNA and DNA, proteins and starches, the regulation of enzymes and cell signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza en la síntesis y el descubrimiento de medicamentos antivirales, como en el caso del VIH y el VHS. También se utiliza en la síntesis de potentes inhibidores de la 15-lipoxigenasa en la reducción de la liberación de leucotrienos. Y en la producción de ARN y ADN, proteínas y almidones, la regulación de las enzimas y la señalización celular.
Solubilidad
completamente miscible en agua.
Notas
higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenése lejos de los agentes oxidantes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289-95-2
Fórmula molecular C4H4N2
Peso molecular (g/mol) 80.09
Número MDL MFCD00006059
Clave InChI CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diazine, metadiazine, m-diazine, miazine, 1,3-diazabenzene, base, 1,3-diazin, pyrimidin, unii-k8cxk5q32l, k8cxk5q32l
PubChem CID 9260
ChEBI CHEBI:16898
Nombre IUPAC pirimidina
SMILES C1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine
Punto de fusión 20°C to 22°C
Densidad 1.016
Punto de ebullición 123°C to 124°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Índice de refracción 1.504
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 103894
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7987
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.09
Porcentaje de pureza 99%