Learn More
Ácido de pirimidin-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467938 1 g 1 g
15487938 250 mg 250 miligramos
15477938 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61406.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4595-61-3 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4595-61-3
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.10
Número MDL MFCD00856162
Clave InChI IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78346
Nombre IUPAC ácido de pirimidin-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine-5-carboxylic acid
Punto de fusión 259°C to 261°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido