Learn More
Pirimidina-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460748 25 g 25 g
15440748 1 g 1 g
15450748 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54448.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10070-92-5 | C5H4N2O | 108.10 g/mol
Pyrimidine-5-carboxaldehyde is used in the preparation of (S)- and (R)-pyrimidyl alkanol by reacting with diisopropylzinc and (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pirimidina-5-carboxaldehído se utiliza en la preparación de (S)- y (R)-pirimidina-alkanol en reacción con el diisopropilzinc y el (n-butil)etil(n-hexil)(n-propil)metano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10070-92-5
Fórmula molecular C5H4N2O
Peso molecular (g/mol) 108.10
Número MDL MFCD03426065
Clave InChI FREJAOSUHFGDBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-formylpyrimidine, pyrimidine-5-carboxyaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinaldehyde, 5-formyl pyrimidine, pubchem5298, pyrimidine-5-aldehyde, pyrimidine 5-carboxaldehyde
PubChem CID 2761034
Nombre IUPAC pirimidin-5carbaldehído
SMILES O=CC1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 39°C to 43°C
Densidad 1.23
Punto de ebullición 80°C to 82°C (4 mmHg)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Porcentaje de pureza 97%