Learn More
Éster de pinacol de ácido pirimidina-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11406270 1 g 1 g
15493617 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27147.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 321724-19-0 | Molecular Formula: C10H15BN2O2 | Molecular Weight: 206.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321724-19-0
Fórmula molecular C10H15BN2O2
Peso molecular (g/mol) 206.05
Número MDL MFCD05155223
Clave InChI WSRGGSAGSUEJKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, pinacol ester pyrimidinyl-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidyl-5-boronic acid pinacolate, pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-pyrimidin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 4192667
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 60°C to 66°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.05
Porcentaje de pureza 95%