Learn More
Hemihidrato de ácido pirimidina-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492260 10 g 10 g
11482260 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29212.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 696602-91-2 | C8H12B2N4O5 | 265.827 g/mol
It is employed as a intermediates for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696602-91-2
Fórmula molecular C8H12B2N4O5
Peso molecular (g/mol) 265.827
Número MDL MFCD03002366
Clave InChI YXMKGFBYXBTOJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidin-5-ylboronic acid hemihydrate, pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate, 132.91 anhydrous, c4h5bn2o2.5h2o, bis pyrimidin-5-ylboronic acid hydrate
PubChem CID 67112167
Nombre IUPAC ácido pirimidin-5-ilborónico;hidrato
SMILES B(C1=CN=CN=C1)(O)O.B(C1=CN=CN=C1)(O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.91 (123.91 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%