Learn More
Ácido de pirimidina 5-borónico, 98 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido de pirimidina 5-borónico se podría usar en un acoplamiento y condensación análogos de DBAD catalizado con cobre en un solo recipiente. El acoplamiento de Suzuki-Miyaura, ampliamente utilizado, permite el acoplamiento de ácidos borónicos con haluros de carbono y sustitutos.
Solubilidad
Soluble en éter, MeOH, DMSO y THF.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
El ácido de pirimidina 5-borónico se podría usar en un acoplamiento y condensación análogos de DBAD catalizado con cobre en un solo recipiente. El acoplamiento de Suzuki-Miyaura, ampliamente utilizado, permite el acoplamiento de ácidos borónicos con haluros de carbono y sustitutos.
Solubilidad
Soluble en éter, MeOH, DMSO y THF.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrimidine-5-boronic acid |
| CAS | 109299-78-7 |
| Punto de fusión | >300°C |
| Fórmula molecular | C4H5BN2O2 |
| Número MDL | MFCD03002366 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid |
| Información de solubilidad | Soluble in Ether,MeOH,DMSO,THF. |
| Clave InChI | HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OB(O)C1=CN=CN=C1 |
| Mostrar más |