Learn More
Ácido pirimidina-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245804 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10245804 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00076DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 321724-19-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H15BN2O2
Número MDL MFCD05155223
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, pinacol ester pyrimidinyl-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidyl-5-boronic acid pinacolate, pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-pyrimidin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane
Clave InChI WSRGGSAGSUEJKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=CN=C1
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirimidina
Peso molecular (g/mol) 206.05
PubChem CID 4192667
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.05
Porcentaje de pureza 97%