Learn More
Pirimidina-2-tiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470978 1 g 1 g
15490978 250 mg 250 miligramos
15480978 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54783.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4537-73-9 | C5H5N3S | 139.176 g/mol
Pyrimidine-2-thiocarboxamide is used as a pharmaceutical intermediate and as a synthetic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pirimidina-2-tiocarboxamida se utiliza como un intermedio farmacéutico y como un compuesto básico sintético.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4537-73-9
Fórmula molecular C5H5N3S
Peso molecular (g/mol) 139.176
Número MDL MFCD12093703
Clave InChI QAUHVPUYFSGVME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrimidinecarbothioamide, pyrimidine-2-thiocarboxamide, 2-pyrimidinecarbothioamide 9ci
PubChem CID 23273397
Nombre IUPAC pirimidina-2-carbotioamida
SMILES C1=CN=C(N=C1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine-2-thiocarboxamide
Cantidad 1 g
Beilstein 508162
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 97%