Learn More
Fluoruro de pirimidina-2-sulfonilo, TRC
Código de producto. 30332593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332593 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30332593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB52611850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine-2-sulfonyl Fluoride
CAS 35762-87-9
Fórmula molecular C4H3FN2O2S
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3FN2O2S/c5-10(8,9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H
SMILES C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)F
Nombre IUPAC fluoruro de pirimidina-2-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 162.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.9899