Learn More
Ácido pirimidina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480948 5 g 5 g
15490948 250 mg 250 miligramos
15470948 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54745.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31519-62-7 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
2-carboxy-Pyrimidine is a synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-carboxi-pirimidina es un intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en etanol, dimetil sulfóxido (DMSO), dimetil formamida (DMF) y la solución de fosfato salino tamponado (PBS).
Notas
almacenar a – 20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31519-62-7
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.10
Número MDL MFCD00856161
Clave InChI ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxypyrimidine, pyrimidine carboxylic acid, pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,3-diazine, 2-pyrimidinecarboxylic acid 6ci,8ci,9ci, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 2-carboxy pyrimidine, pubchem9603, pyrimidine-carboxylic acid
PubChem CID 12626245
Nombre IUPAC ácido de pirimidin-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine-2-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol,Dimethyl sulfoxide (DMSO),Dimethylformamide (DMF),and solution of Phosphate Buffered Saline (PBS).
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 97%