Learn More
Ácido pirimidina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15720899 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15720899 1 g 1 g
15730899 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15720899 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455830010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31519-62-7 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31519-62-7
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.10
Número MDL MFCD00856161
Clave InChI ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxypyrimidine, pyrimidine carboxylic acid, pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,3-diazine, 2-pyrimidinecarboxylic acid 6ci,8ci,9ci, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 2-carboxy pyrimidine, pubchem9603, pyrimidine-carboxylic acid
PubChem CID 12626245
Nombre IUPAC ácido de pirimidin-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimidine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 190.0°C to 195.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 95%