Learn More
Pirimidina-2,4,6-triamina, Mikromol™
Description
Pirimidina-2,4,6-triamina
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pyrimidine-2,4,6-triamine |
| CAS | 1004-38-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Pyrimidine-2,4,6-triamine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H7 N5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,4,6-Pyrimidinetriamine, Pyrimidine, 2,4,6-triamino- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Triaminopyrimidine, NSC 26493, Pyrimidine-2,4,6-triamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9) |
| SMILES | Nc1cc(N)nc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | pirimidina-2,4,6-triamina |
| Show More |