Learn More
Pirimidina-2,4(1H,3H)-diona (uracilo), Mikromol™
Descripción
Pirimidina-2,4(1H,3H)-diona (uracilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uracil |
| CAS | 66-22-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Uracil |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H4 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fluorouracil Imp. C (EP), Lamivudine Imp. F (EP), Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Uracil, 144U51, Lamivudine related, Nelarabine related, Uracil (144U51), (AH 9617), Cytarabine Impurity D, Fluorouracil Impurity C, Lamivudine Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8) |
| SMILES | O=C1NC=CC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 1H-pirimidina-2,4-diona |
| Mostrar más |