Learn More
Ácido pirimidin-4-ilborónico (~80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrimidin-4-ylboronic Acid |
| CAS | 852362-24-4 |
| Fórmula molecular | C4H5BN2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-pyrimidinylboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5BN2O2/c8-5(9)4-1-2-6-3-7-4/h1-3,8-9H |
| SMILES | OB(C1=NC=NC=C1)O |
| Nombre IUPAC | ácido pirimidin-4-ilborónico |
| Peso molecular (g/mol) | 123.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0444 |