Learn More
Pirimetanol, TRC
Código de producto. 30133899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133899 10 g 10 g
30010812 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99725010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53112-28-0
Fórmula molecular C12 H13 N3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Sinónimo 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl-N-phenyl- (9CI, ACI), 4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine (ACI), 2-Anilino-4,6-dimethylpyrimidine, Mythos, Mythos 300SC, N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)aniline, Penbotec, Pyrimethanil, Scala, Siganex, Xedathane 20
Nombre IUPAC 4,6-dimetil-N-fenilpirimidina-2-amina
SMILES Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimethanil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1109
Porcentaje de pureza >95%