Learn More
Beskrivelse
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Pyrimethanil |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 53112-28-0 |
| Punto de fusión | 96.3°C |
| Sinónimo | 2-Anilino-4,6-dimethylpyrimidine |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?