Learn More
Pirimetanil-d5, TRC
Código de producto. 30424094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30424094 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30424094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99725210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimethanil phenyl-d5
CAS 2118244-83-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H5 H8 N3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pyrimethanil D5 (phenyl D5)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15)/i3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2nc(C)cc(C)n2)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 4,6-dimetil-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)pirimidin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 204.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1423
Porcentaje de pureza >95