Learn More
Pirimetanil-d5 (fenil-d5), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrimethanil phenyl-d5 |
| CAS | 2118244-83-8 |
| Fórmula molecular | C12 2H5 H8 N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pyrimethanil D5 (phenyl D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15)/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2nc(C)cc(C)n2)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 4,6-dimetil-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)pirimidin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 204.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1423 |