Learn More
Pirimetanil-d5 (fenil-d5), CDN
Código de producto. 30311493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30311493 0.005 g 0.01 g
30324571 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30311493 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND76080.005G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimethanil phenyl-d5
CAS 2118244-83-8
Fórmula molecular C12 2H5 H8 N3
Cantidad 0.005 g
Sinónimo Pyrimethanil D5 (phenyl-D5), Pyrimethanil D5 (phenyl D5)
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8 H,1-2H3,(H,13,14,15)/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Nc2nc(C)cc(C)n2)c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC 4,6-dimetil-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)pirimidin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 204.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1423 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity