Learn More
Pirimetanil-4'-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314426 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314426 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16658515AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimethanil-4'-hydroxy
CAS 81261-84-9
Nombres de analitos o componentes Pyrimethanil-4'-hydroxy
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H13 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenol, 4-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]-, 4-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]phenol, 4'-Hydroxy Pyrimethanil
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O/c1-8-7-9(2)14-12(13-8)15-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-7,16H,1-2H3,(H,13,14,15)
SMILES Cc1cc(C)nc(Nc2ccc(O)cc2)n1
Nombre IUPAC 4-[(4,6-dimetilpirimidin-2-il)amino]fenol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 215.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1059 g/mol