Learn More
Pirimetanil 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30320644 1 mL
1 options
Código de producto. 30320644 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA16658500ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimethanil
CAS 53112-28-0
Nombres de analitos o componentes Pyrimethanil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 N3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl-N-phenyl- (9CI, ACI), 4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine (ACI), 2-Anilino-4,6-dimethylpyrimidine, Mythos, Mythos 300SC, N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)aniline, Penbotec, Pyrimethanil, Scala, Siganex, Xedathane 20
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15)
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
Nombre IUPAC 4,6-dimetil-N-fenilpirimidina-2-amina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 199.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1109 g/mol