Learn More
Pirimetamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pyrimethamine |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0829 |