Learn More
Pirimetamina, TRC
Código de producto. 30133005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133005 100 mg 100 miligramos
30135934 50 mg 50 miligramos
18003930 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP997240100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-14-0
Fórmula molecular C12 H13 Cl N4
Peso molecular (g/mol) 248.71
Sinónimo Pyrimethamine, 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 2,4-Diamino-5-p-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine, 4753 R.P., 5-(4-Chlorophenyl)-2,4-diamino-6-ethylpyrimidine, 5-(P-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-diaminopyrimidine, BW 50-63, Chloridin, Chloridine, Darachlor, Darapram, Daraprim, Daraprime, Diaminopyritamin, Erbaprelina, Khloridin, Malacid, Malocid, Malocide, NSC 3061, Pirimecidan, Pirimetamin, Pyrimethamin, Pyrimethamine, RP 4753, Tindurin, Tinduring, WR 2978
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)-6-etilpirimidina-2,4-diamina
SMILES CCc1nc(N)nc(N)c1c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimethamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0829