Learn More
Pirimetamina, Mikromol™
Código de producto. 18062200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18062200 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18062200 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1630.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pirimetamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Nombres de analitos o componentes Pyrimethamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H13 Cl N4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pyrimethamine, 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 2,4-Diamino-5-p-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine, 4753 R.P., 5-(4-Chlorophenyl)-2,4-diamino-6-ethylpyrimidine, 5-(P-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-diaminopyrimidine, BW 50-63, Chloridin, Chloridine, Darachlor, Darapram, Daraprim, Daraprime, Diaminopyritamin, Erbaprelina, Khloridin, Malacid, Malocid, Malocide, NSC 3061, Pirimecidan, Pirimetamin, Pyrimethamin, Pyrimethamine, RP 4753, Tindurin, Tinduring, WR 2978
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
SMILES CCc1nc(N)nc(N)c1c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)-6-etilpirimidina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 248.71
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248,0829 g/mol