Learn More
Pyrimethamine, MedChemExpress
Código de producto. 16447426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16447426 100 mg 100 miligramos
16411896 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16447426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18062
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Pyrimethamine(RP4753) is a medication used for protozoal infections; interferes with tetrahydrofolic acid synthesis from folic acid by inhibiting the enzyme dihydrofolate reductase (DHFR).
Pyrimethamine(RP4753) is a medication used for protozoal infections
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H13ClN4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Pirimecidan Pirimetamin RP 4753
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (80.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N)=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(CC)=N1
Peso molecular (g/mol) 248.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.71
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus