Learn More
Pirimetamina, LoGiCal
Código de producto. 30460624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460624 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460624 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1630.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Nombres de analitos o componentes Pyrimethamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H13 Cl N4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyrimethamine, 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 2,4-Diamino-5-p-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine, 4753 R.P., 5-(4-Chlorophenyl)-2,4-diamino-6-ethylpyrimidine, 5-(P-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-diaminopyrimidine, BW 50-63, Chloridin, Chloridine, Darachlor, Darapram, Daraprim, Daraprime, Diaminopyritamin, Erbaprelina, Khloridin, Malacid, Malocid, Malocide, NSC 3061, Pirimecidan, Pirimetamin, Pyrimethamin, Pyrimethamine, RP 4753, Tindurin, Tinduring, WR 2978
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCc1nc(N)nc(N)c1c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)-6-etilpirimidina-2,4-diamina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 248.71
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248,0829 g/mol