Learn More
Pirimetamina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrimethamine-d3 |
| CAS | 1189936-99-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12H10D3ClN4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-d3-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethyl-d3-pyrimidine, Chloridin-d3, Chloridine-d3, Malocide-d3, Pirimecidan-d3, Pirimetamin-d3, NSC 3061-d3, RP 4753-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)/i1D3 |
| SMILES | NC(N=C1CC([2H])([2H])[2H])=NC(N)=C1C2=CC=C(Cl)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-clorofenil)-6-(2,2,2-trideuterioetil)pirimidina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 251.73 |
| Mostrar más |