Learn More
Pirimetamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15648725 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15648725 1 g 1 g
15658725 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15648725 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461200010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-14-0
Fórmula molecular C12H13ClN4
Peso molecular (g/mol) 248.71
Número MDL MFCD00057350
Clave InChI WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimethamine, chloridine, daraprim, chloridin, diaminopyritamin, 5-4-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, ethylpyrimidine, pirimetamina, chloridyn, malocide
PubChem CID 4993
ChEBI CHEBI:8673
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)-6-etilpirimidina-2,4-diamina
SMILES CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimethamine
Punto de fusión 241.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 4 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.71
Porcentaje de pureza 98%