Learn More
R&D Systems™ Pyrimethamine
Descripción
Potent inhibitor of multidrug and toxin extrusion (MATE) transporters (Ki values are 46 and 77 nM for human MATE2-K-HEK293 and MATE1-HEK293 cells respectively). Also inhibits dihydrofolate reductase (DHFR) and STAT3. Decreases proliferation of human autosomal dominant polycystic kidney disease cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrimethamine |
| CAS | 58-14-0 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C12H13ClN4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.71 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 248.71 |